Läs mer
Contec™ Steril IPA
Handla allt Contec Produkter
Behållartyp:
Förseglad flaska
Trigger sprayflaska
Kvantitet:
2 x 5 l
6 x 1 l
8 x 0,5 l
Förpackningsstorlek:
2 flaskor
6 flaskor
8 flaskor
Beskrivning
- Garanterade endotoxinnivåer av< 0,25 EU/mL gör den idealisk för användning i produktkontaktområden
- GMP tillverkad under Grad A laminärt flöde luftflöde i ett Grade C renrum säkerställer att alkohol, behållare och förpackningar är fria från kontaminering och partiklar
- Avtryckarspray och påse i flaskskyddat system förhindrar att flaskans innehåll förorenas under användning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Isopropylalkohol |
| Form | Flytande spray |
| pH | Ej tillämpligt |
| Sterilitet | Sterila |
| Utseende | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Sammansättning | Vätska |
| Koncentration | 70% IPA med vatten för injektion |
| Behållartyp | Trigger sprayflaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- CONTEC STERILE 70% IPA WITH WFI
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P403+P233-Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Innehåller: PROPAN-2-OL