Läs mer
Contec™ NeutraKlean™ Tvättmedel med renat vatten, sterilt
Handla allt Contec Produkter
Beskrivning
Designad för rengöring av life science renrum.
Med ett pH efter bestrålning mellan 6,5 och 8,0, Contec Steril NeutraKlean är idealisk för att utföra den låga rengöring som krävs efter underhåll och för att ta bort rester av desinfektionsmedel och allmän smuts. Användningen av ett ytaktivt medel/rengöringsmedel hjälper till att bryta bindningen av partiklar och smuts till en yta och gör att de lättare kan avlägsnas.
Produkten är 0,2μ m filtreras och fylls under grad A luftflöde och förpackas i ett grad C renrum. Produkten är klar att använda och finns antingen som en 1 L triggerspray eller förseglad flaska och en 5 L behållare med lock för större ytor. 1 L triggersprayen är försedd med ett ''påse i flaska''-skyddssystem som förhindrar att flaskans innehåll förorenas under användning.
Flaskorna tillhandahålls i dubbla påsar för att underlätta överföringen av produkten till ett farmaceutiskt renrum, isolatorer eller RABS. De linjära rivpåsarna är lätta att öppna även när man bär handskar.
Drag& Fördelar
- Neutralt pH gör den lämplig för användning i alla områden i renrum, eftersom den är skonsam mot ytor
- Filtrerat till 0,2 mikron under Grad A luftflöde i ett Grade C renrum säkerställer att produkten är fri från kontaminering och partiklar
- Lågskummande rengöringsmedel är idealisk för användning på golv, väggar och bänkar
- Låg nivå av ytaktivt medel ger låga rester som lätt kan avlägsnas
- Triggerspray kan ställas in på jet eller spray och ger bra yttäckning
- Avtryckarspray och ''påse i flaska'' skyddat system förhindrar att flaskans innehåll kontamineras under användning
- Flaskorna kan tömmas helt vilket eliminerar slöseri så du behöver inte kassera oanvänd produkt under hållbarhetstiden
- Dubbelpås packad i linjär rivförpackning så den är lätt att öppna även när du har på dig handskar
- Lockad behållare är idealisk för större ytor
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Neutralt rengöringsmedel med renat vatten |
| Form | Vätska |
| pH | 6 till 8 |
| Sterilitet | Sterila |
| Utseende | Färglös |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Klart |
| Sammansättning | Vätska |
| Behållartyp | Förseglad flaska |
| Disponibel | Begränsad användning |
| Visa mer |