Läs mer
AGMA Sterilt neutralt tvättmedel
Produktkod. 30066761
Change view
Behållartyp:
Flaska med lock
Triggerspray
Kvantitet:
6 x 900 ml
2 x 5 l
15 x 1 l
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Behållartyp Kvantitet
30066761 Flaska med lock 2 x 5 l
30066730 Triggerspray 6 x 900 ml
30066731 Flaska med lock 15 x 1 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30066761 Leverantör AGMA Leverantörsnummer 0008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1690.00 SEK
    1565.10 SEK / Paket med 2
    Save 124.90 SEK
    7% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Lägg i varukorgen
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Skydda dina renrum med ett mycket effektivt, djuprengörande Sterile Neutral rengöringsmedel.
Med sin betydande expertis inom tensidteknik och desinfektion är det sterila neutrala tvättmedlet särskilt utformat för användning i renrum.
Sterile Neutral Detergent-formulan finns i flera format, inklusive en 500 ml och 900 ml avtryckarspray, 1 L och 5 L vätskebehållare eller impregnerad på högkvalitativa, låg luddning 68 gsm-servetter eller ekonomiska 4YPINs.
Den finns som en gamma-bestrålad steril lösning, vilket säkerställer produktens lämplighet oavsett klass på ditt renrum.
Med mycket effektiva ytrengöringsegenskaper är den idealisk när en rengöring behövs.
  • Formulerad för att vara lite skummande lämnar den inga betydande rester eller smetar
  • 0,2 μm filtrerad vätska och gamma bestrålad vilket garanterar sterilitet
  • Dubbelpåse (där det är tillämpligt)
  • Trigger-sprayer som tillverkas under A-klass förhållanden i ett renrum av klass C/D
  • Påse-i-flask-systemet säkerställer sterilitet under användning (endast Trigger Spray)
  • 13 veckors användningsvalidering (endast Trigger Spray)
  • Våtservetter impregnerade i en miljö av klass C
  • Blandat med WFI-kvalitetsvatten för att säkerställa en låg endotoxinnivå
  • 2 års oöppnad hållbarhet
  • Certifiering tillgänglig för full spårbarhet Finns i olika format för att passa dina SOP:er
  • 500 ml och 900 ml avtryckarsprayer för att underlätta användning för operatörer
  • Bekväm 1 L eller 5 L vätska för dosering av torrservetter eller användning i moppsystem
Especificaciones
Produkttyp Neutralt tvättmedel
Form Vätska
pH 6 till 9
Sterilitet Sterila
Utseende Färglös
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Sammansättning Neutralt tvättmedel i WFI
Behållartyp Flaska med lock
Disponibel Begränsad användning
Filtrerade Filtrerade
Brännbar Nej
För användning med (applikation) Renrum och/eller kontrollerade miljöer som omfattas av dina strategier för kontamineringskontroll
Kvantitet 2 x 5 l
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.