Läs mer
DWK Life Sciences WHEATON™ CompletePAK™ Sterile Components Stoppers
Handla allt Wheaton Science Products ProdukterBeskrivning
- Sterile
- Stopper
Certifikat
USP <788>, <85> and <71>; Container Closure Integrity (CCI) certified
Specifikationer
Specifikationer
| Sterilitet | Sterile |
| nr per ärende | 220 |
| Stil | OmniFlex 3G Igloo |
| Produktlinje | Wheaton CompletePAK |
| Stängningsstorlek | 20 mm |
| Certifikat och efterlevnad | USP 788, 85, and 71, Container Closure Integrity (CCI) certified |