Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips för repeterande pipetter
Produktkod. 16363176 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Förpackning:
100/Förpackning
25/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackning Förpackningsstorlek
16363176 5 ml 100/Förpackning Paket med 100
16313176 0,1 ml 100/Förpackning -
16323176 0,5 ml 100/Förpackning -
16333176 1 ml 100/Förpackning -
16343176 1,25 ml 100/Förpackning -
16353176 2,5 ml 100/Förpackning -
16373176 10 ml 100/Förpackning -
16383176 12,5 ml 100/Förpackning -
16393176 25 ml 25/Förpackning -
16303186 50 ml 25/Förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 16363176 Supplier BRANDTECH™ BRAND™ Supplier No. 705740
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2330.00 SEK
    1934.03 SEK / Paket med 100
    Save 395.97 SEK
    16% Av
View all promotions
I lager
Add to basket
BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser passar alla instrument med vanliga repeteringsspetsar.
  • Automatisk storleksigenkänning med BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S och HandyStep™ elektroniska pipetter
  • BIO-CERT™ sterilt
  • BIO-CERT™ tips är fria från DNA, RNas, endotoxin och ATP
  • 25 ml och 50 ml inkluderar en adapter
  • Adaptrar kan autoklaveras vid 121 °C i 20 minuter
Dessa spetsar är lämpliga för följande multipel-dispensrar:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ och Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volym (metrisk) 5 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Prestandacertifikat/Renhetscertifikat
Rena påståenden Fri från endotoxin, DNA, RNAs, ATP
Steriliseringsmetod Beta
Formatera Individuellt inslagna
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning 100/Förpackning
Kvantitet 100
Produkttyp Precisionsdispensertips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) HandyStep Röra, HandyStep Tryck på S
Graderad Ja
Produktlinje PD-Tip II
Material Polypropen, polyeten (filter)