Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips för repeterande pipetter
Produktkod. 16373176 Handla allt Brand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
0,1 ml
0,5 ml
1 ml
1,25 ml
10 ml
12,5 ml
2,5 ml
25 ml
5 ml
50 ml
Förpackning:
100/Förpackning
25/Förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackning unitSize
16373176 10 ml 100/Förpackning -
16313176 0,1 ml 100/Förpackning -
16323176 0,5 ml 100/Förpackning -
16333176 1 ml 100/Förpackning -
16343176 1,25 ml 100/Förpackning -
16353176 2,5 ml 100/Förpackning -
16363176 5 ml 100/Förpackning Paket med 100
16383176 12,5 ml 100/Förpackning -
16393176 25 ml 25/Förpackning -
16303186 50 ml 25/Förpackning -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Produktkod. 16373176 Leverantör BRANDTECH™ BRAND™ Leverantörsnummer 705742
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser passar alla instrument med vanliga repeteringsspetsar.
  • Automatisk storleksigenkänning av BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Tryck på S och HandyStep™ Elektroniska pipetter
  • BIO-CERT™ steril
  • BIO-CERT™ tips är fria från DNA, RNas, endotoxin och ATP
  • 25 mL och 50 mL storlekar inkluderar en adapter
  • Adaptrar är autoklaverbara vid 121 °C i 20 minuter
Dessa tips är lämpliga för följande flera dispensrar:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ tryck/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ och Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 10 ml
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Prestandacertifikat/Renhetscertifikat
Rena påståenden Fri från endotoxin, DNA, RNAs, ATP
Steriliseringsmetod Beta
Formatera Individuellt inslagna
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning 100/Förpackning
Kvantitet 100
Produkttyp Precision Dispenser Tips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Graderad Ja
Produktlinje PD-Tip II
Material Polypropen, polyeten