Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips för repeterande pipetter
Handla allt Brand ProdukterDescription
- Automatisk storleksigenkänning av BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Tryck på S och HandyStep™ Elektroniska pipetter
- BIO-CERT™ steril
- BIO-CERT™ tips är fria från DNA, RNas, endotoxin och ATP
- 25 mL och 50 mL storlekar inkluderar en adapter
- Adaptrar är autoklaverbara vid 121 °C i 20 minuter
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ tryck/S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ och Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Specifications
Specifications
| Volym (metrisk) | 12,5 ml |
| Filtrerade | Ej filtrerad |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Naturlig |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | Prestandacertifikat/Renhetscertifikat |
| Rena påståenden | Fri från endotoxin, DNA, RNAs, ATP |
| Steriliseringsmetod | Beta |
| Formatera | Individuellt inslagna |
| Tipsstil | Positiv förskjutning |
| Show More |