Läs mer
BRANDTECH™ BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips för repeterande pipetter
Código de producto. p-8806011 Tienda Brand Productos
Click to view available options
Volym (metrisk):
0.1 mL
0.5 mL
1 mL
1.25 mL
10 mL
12.5 mL
2.5 mL
25 mL
5 mL
50 mL
Förpackning:
100/Pk
25/Pk
Tamaño de la unidad:
Paket med 100
Código de producto. 16313176
Marca: BRANDTECH™ BRAND™ 705730
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
BRAND™ Steril PD-Tip™ II Precision Dispenser passar alla instrument med vanliga repeteringsspetsar.
  • Automatisk storleksigenkänning av BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Tryck på S och HandyStep™ Elektroniska pipetter
  • BIO-CERT™ steril
  • BIO-CERT™ tips är fria från DNA, RNas, endotoxin och ATP
  • 25 mL och 50 mL storlekar inkluderar en adapter
  • Adaptrar är autoklaverbara vid 121 °C i 20 minuter
Dessa tips är lämpliga för följande flera dispensrar:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ elektronisk, HandyStep™ tryck/S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ och Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Volym (metrisk) 0.1 mL
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad Prestandacertifikat/Renhetscertifikat
Rena påståenden Fri från endotoxin, DNA, RNAs, ATP
Steriliseringsmetod Beta
Formatera Individuellt inslagna
Tipsstil Positiv förskjutning
Förpackning 100/Pk
Kvantitet 100
Produkttyp Precision Dispenser Tips
Disponibel Engångsbruk
För användning med (utrustning) HandyStep Touch, HandyStep Touch S
Graderad Ja
Produktlinje PD-Tip II
Material Polypropen, polyeten
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado