Läs mer
Fisherbrand™ Sterilt PES sprutfilter
Handla allt Fisherbrand Produkter
Porstorlek:
0,2μ m
0,45 μm
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,2μ m |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Rening av vävnadskulturlösningar, buffertar |
| Material för hölje | Polypropen |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Typ | Sprutfilter |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |