Specifikationer
| Färg | Vitt |
| Material (membran) | PES |
| Porstorlek | 0,45 μm |
| Sterilitet | Sterila |
| För användning med (applikation) | Rening av vävnadskulturlösningar, buffertar |
| Material för hölje | Polypropen |
| Kvantitet | 50/Pk. |
| Typ | Sprutfilter |
| Diameter (metrisk) | 33 mm |