Läs mer
KARTELL Steril petriskål
Diameter (metrisk):
60 mm
120 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 320
Beskrivning
- Plana, klara petriskålar för engångsbruk i PS.
- Ventilerad och strålsteriliserad.
- Designad för rutinmässigt labbarbete, bakteriologisk forskning.
- CE-märkt.
- Med luftningsurtag på locket för att förhindra kondensbildning.
- Beta-ray sterilisering
- Designad för rutinmässigt labbarbete, bakteriologisk forskning.
- Gasutbytet utanför petriskålen minskar tack vare frånvaron av skåror.
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Bottenform | Plan |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Med rutnät | Not Gridded |
| Material | Polystyren |
| Form | Cirkulär |
| Sterilitet | Sterila |
| Ytbehandling | Ej behandlad |
| Typ | Petriskål |
| Visa mer |