Läs mer
Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Vätskehanteringssystem
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-10155095 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Volym (metrisk):
30μ l
Förpackningsstorlek:
Paket med 3840
Produktkod. 13356048
Brand: Thermo Scientific™ 965261
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka prestandan genom den överlägsna spetsen rakhet och låg %CV med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Vätskehanteringssystem.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Liquid Handling Systems, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Funktioner
  • Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
  • Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
  • Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnsplattor
  • Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 30μ l
Filtrerade Filtrerade
Sterilitet Sterila
Tipsstil Förlängd längd
För användning med (utrustning) Beckman Coulter Liquid Handling Systems