Läs mer
Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Vätskehanteringssystem
Produktkod. 11701263 Handla allt MBP Molecular BioProducts Produkter
Change view
Volym (metrisk):
20 μl
130 μl
250μ L
Förpackning:
10 x 96 tips
50 x 96 spetsar
Lämplig för ändamålet:
Steril& PCR-klar
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 4800
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackning Lämplig för ändamålet unitSize
11701263 20 μl 10 x 96 tips Sterila Paket med 4800
11721263 20 μl 50 x 96 spetsar Steril& PCR-klar Paket med 4800
11761263 130 μl 10 x 96 tips Steril& PCR-klar Paket med 4800
11731263 250μ L 50 x 96 spetsar Sterila Paket med 4800
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11701263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 918251
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Öka pipetteringsprestandan med dessa sterila pipettspetsar, som ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo ScientificTM sterila pipettspetsar för BeckmanTM vätskehanteringssystem, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
Features:
  • Available with Thermo Scientific™ ART™ filter technology, low retention and extended length
  • Lot-tested during production on actual workstation for which they are created
  • Extended length tips compatible with 96-, 384-, and 1536-DeepWell™ pates
  • Low percentage coefficient of variation (%CV)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym (metrisk) 20 μl
Filtrerade Ej filtrerad
Sterilitet Sterila
Formatera Ställ
Tipsstil Ledande
Förpackning 10 x 96 tips
För användning med (utrustning) Beckman Coulter Liquid Handling Systems
Produktlinje Beckman
Lämplig för ändamålet Sterila