Läs mer
Thermo Scientific™ Sterila pipetttips för Beckman™ Vätskehanteringssystem
Handla allt MBP Molecular BioProducts ProdukterBeskrivning
Öka pipetteringsprestandan med dessa sterila pipettspetsar, som ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient.
Öka pipetteringsprestanda med Thermo ScientificTM sterila pipettspetsar för BeckmanTM vätskehanteringssystem, som genomgår ett rigoröst 15-punkts kvalitetskontrollprogram för att säkerställa konsekvens. Dessa automationsspetsar ger exakt och exakt prestanda tack vare överlägsen spets rakhet och låg variationskoefficient. Pipettspetsarna valideras på de faktiska arbetsstationer som de är skapade för.
- Finns med Thermo Scientific™ ART™ filterteknik, låg retention och förlängd längd
- Lottestade under produktion på den faktiska arbetsstationen för vilken de är skapade
- Spetsar med förlängd längd som är kompatibla med 96-, 384- och 1536-djupa brunnspates
- Låg procentuell variationskoefficient (%CV)
Specifikationer
Specifikationer
| Volym (metrisk) | 130 μl |
| Filtrerade | Filtrerade |
| Sterilitet | Sterila |
| Formatera | Ställ |
| Tipsstil | Ledande |
| Förpackning | 10 x 96 tips |
| För användning med (utrustning) | Beckman Coulter Liquid Handling Systems |
| Produktlinje | Beckman |
| Lämplig för ändamålet | Steril& PCR-klar |