Läs mer
Microspec™ Sterila plastympningsöglor (Volym: 1 μL)
Produktkod. 15792115
Change view
Kvantitet:
50 påsar à 20 st
800 påsar om 20
Förpackningstyp:
Microseal Påse
Microseal Påse, Ecopack
Microseal väskor
Sterilitet:
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Gamma-bestrålad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningstyp Sterilitet Förpackningsstorlek
15792115 50 påsar à 20 st Microseal Påse Gamma-bestrålad Paket med 1000
15762115 800 påsar om 20 Microseal Påse, Ecopack Aseptiskt tillverkad Paket med 16000
15772115 800 påsar om 20 Microseal Påse, Ecopack Gamma-bestrålad Paket med 16000
15782115 50 påsar à 20 st Microseal väskor Aseptiskt tillverkad Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15792115 Leverantör Microspec™ Leverantörsnummer C4G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    565.00 SEK
    434.35 SEK / Paket med 1000
    Save 130.65 SEK
    23% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för kvantitativa procedurer såsom provtagning, serieutspädningar, såväl som för bakteriell ympning.
  • High Impact polystyren konstruktion
  • Full längd för att undvika kontaminering
  • Disponibel
  • Steril, aseptiskt tillverkad
  • Medium styvhet
  • Kulturöglor (längd: 200 mm)
  • Släta kanter för att undvika att riva och gräva i agar
  • Volym: 1 μL
  • Färg: blå
Specifikationer
Disponibel Engångsbruk
Volym 1μ L
Diameter (engelska) Insida 0,04 tum.
Diameter (metrisk) Insida 1 mm
Längd (engelska) 7,87 tum
Längd (metrisk) 200 mm
Material Högpåverkande polystyren
Sterilitet Gamma-bestrålad
Färg Blått
Produkttyp Plast Culture Loops
Längd (engelska) Handtag 7,87 tum
Kvantitet 50 påsar à 20 st
Förpackningstyp Microseal Påse
Kalibrerad Ja