Läs mer
Microspec™ Sterila plastympningsöglor (Volym: 1 μL)
Produktkod. p-7112469
Kvantitet:
50 påsar à 20 st
800 påsar med 20 st
Förpackningstyp:
Microseal Påse
Microseal väskor
Mikroförseglingspåse, Ecopack
Sterilitet:
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Gammabestrålad
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Produktkod. 15762115
Brand: Microspec™ C1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Designad för kvantitativa procedurer såsom provtagning, serieutspädningar, såväl som för bakteriell ympning.
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 1μL
  • Color: Blue
Specifikationer
Disponibel Single-use
Volym 1 μL
Diameter (engelska) Insida 0.04 in.
Diameter (metrisk) Insida 1 mm
Längd (engelska) 7.87 in.
Längd (metrisk) 200 mm
Material High-impact Polystyrene
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Färg Blue
Produkttyp Inoculating Product
Längd (engelska) Handtag 7.87 in.
Längd (metriskt) handtag 200 mm
Kvantitet 800 påsar med 20 st
Förpackningstyp Mikroförseglingspåse, Ecopack