Läs mer
Microspec™ Sterila plastympningsöglor (Volym: 10 μL)
Kvantitet:
16000
50 påsar med 20 st
50 påsar à 20 st
800 påsar med 20 st
Förpackningstyp:
Microseal Påse
Mikroförseglingspåse
Plastflaska
Sterilitet:
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Icke-steril
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Beskrivning
- High Impact Polystyrene construction
- Full length to avoid contamination
- Disposable
- Sterile, aseptically manufactured
- Medium rigidity
- Culture loops (Length: 200mm)
- Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
- Volume: 10μL
- Color: Blue
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Reusable |
| Volym | 10 μL |
| Diameter (engelska) Insida | 0.163 in. |
| Diameter (metrisk) Insida | 4.15 mm |
| Längd (engelska) | 3.54 to 3.94 in. |
| Längd (metrisk) | 90 to 100 mm |
| Material | Nickel Chromium Wire |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Blue |
| Produkttyp | Plastic Culture Loops |
| Visa mer |