Läs mer
Microspec™ Sterila plastympningsöglor (Volym: 5 μL)
Produktkod. 15712115
Kvantitet:
50 påsar à 20 st
50 påsar med 20 st
800 påsar med 20 st
Förpackningstyp:
Grip Seal-påse
Microseal Påse
Mikroförseglingspåse
Sterilitet:
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Sterila
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Produktkod. 15712115
Brand: Microspec™ B1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av flexibel polystyren för optimal hämtning av ett inokulum från en kultur
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 5μL
  • Color: Blue
Specifikationer
Disponibel Single-use
Diameter (engelska) Insida 0.10 in.
Diameter (metrisk) Insida 2.5 mm
Längd (engelska) 7.87 in.
Längd (metrisk) 200 mm
Material High-impact Polystyrene
Sterilitet Aseptiskt tillverkad
Färg Blue
Produkttyp Plastic Culture Loops
Längd (engelska) Handtag 7.87 in.
Längd (metriskt) handtag 200 mm
Kvantitet 50 påsar med 20 st
Förpackningstyp Grip Seal-påse
Kalibrerad Yes