Läs mer
Microspec™ Sterila plastympningsöglor (Volym: 5 μL)
Kvantitet:
50 Pouches of 20
50 påsar à 20 st
800 Pouches of 20
Förpackningstyp:
Grip Seal Bag
Microseal Påse
Microseal Pouch
Sterilitet:
Aseptically Manufactured
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Beskrivning
- High Impact polystyren konstruktion
- Full längd för att undvika kontaminering
- Disponibel
- Steril, aseptiskt tillverkad
- Medium styvhet
- Kulturöglor (längd: 200 mm)
- Släta kanter för att undvika att riva och gräva i agar
- Volym: 5 μL
- Färg: blå
Specifikationer
Specifikationer
| Disponibel | Engångsbruk |
| Diameter (engelska) Insida | 0,10 tum. |
| Diameter (metrisk) Insida | 2.5 mm |
| Längd (engelska) | 7,87 tum |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
| Material | Högpåverkande polystyren |
| Sterilitet | Gamma-bestrålad |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Plast Culture Loops |
| Längd (engelska) Handtag | 7,87 tum |
| Visa mer |