Läs mer
Microspec™ Sterila plastympningsöglor (Volym: 5 μL)
Produktkod. p-7112468
Kvantitet:
50 Pouches of 20
50 påsar à 20 st
800 Pouches of 20
Förpackningstyp:
Grip Seal Bag
Microseal Påse
Microseal Pouch
Sterilitet:
Aseptically Manufactured
Aseptiskt tillverkad
Gamma-bestrålad
Sterile
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 16000
Produktkod. 15712115
Brand: Microspec™ B1
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av flexibel polystyren för optimal hämtning av ett inokulum från en kultur
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Medium rigidity
  • Culture loops (Length: 200mm)
  • Smooth edges to avoid tearing and digging in agar
  • Volume: 5μL
  • Color: Blue
Specifikationer
Disponibel Single-use
Diameter (engelska) Insida 0.10 in.
Diameter (metrisk) Insida 2.5 mm
Längd (engelska) 7.87 in.
Längd (metrisk) 200 mm
Material High-impact Polystyrene
Sterilitet Aseptically Manufactured
Färg Blue
Produkttyp Plastic Culture Loops
Längd (engelska) Handtag 7.87 in.
Längd (metriskt) handtag 200 mm
Kvantitet 50 Pouches of 20
Förpackningstyp Grip Seal Bag
Kalibrerad Yes