Läs mer
Corning™ Gosselin™ Sterila polyetenblenderpåsar
Beskrivning
- Med avdragbart steriliseringsintyg
- Med 50 mm vit skrivremsa längs ena långkanten
- Finns med hel- eller sidofilter
- Finns i en rad olika ärm-/förpackningsstorlekar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Naturlig |
| För användning med (applikation) | Idealisk för homogen suspension, suspensionsprovtagning med pipetter, mejeri och industrier |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Antal per förpackning | 25/påse |
| Kvantitet | 4500 kartong |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Bredd (metrisk) | 105 mm |
| Tjocklek (metrisk) | 70 μm |