Läs mer
Corning™ Gosselin™ Sterila polyetenblenderpåsar
Produktkod. 12682255
Change view
Kapacitet (metrisk):
80 ml
400 ml
3500 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2500
Paket med 4500
Paket med 500
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12682255 400 ml Paket med 2500
11815390 80 ml Paket med 4500
11770545 3500 ml Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12682255 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer SM202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5821.97 SEK
    4404.99 SEK / Paket med 2500
    Save 1416.98 SEK
    24% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
För alla typer av Stomacher maskiner och andra paddelblandare. Corning™ Gosselin™ Sterila polyetenmixerpåsar steriliseras genom bestrålning.
  • Med avdragbart steriliseringsintyg
  • Med 50 mm vit skrivremsa längs ena långkanten
  • Finns med hel- eller sidofilter
  • Finns i en rad olika ärm-/förpackningsstorlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Naturlig
För användning med (applikation) Används i mejeri, industrier
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Antal per förpackning 25/påse
Kvantitet 2500 kartong
Kapacitet (metrisk) 400 ml
Längd (metrisk) 300 mm
Bredd (metrisk) 180 mm
Tjocklek (metrisk) 70 μm