Description
- Tillverkad med följsam, mycket motståndskraftig jungfrulig polyeten
- Sterila transparenta polyetenpåsar utan sidoförsegling
- Välj tydligt eller vitt markeringsområde för skrivna noteringar
- Bekväma dragflikar för att öppna väskan utan att röra kanterna
- Idealisk för användning med fasta, halvfasta eller flytande prover
- För användning i alla laboratorier där prover måste samlas in i en steril miljö.
Specifications
Specifications
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Används i alla laboratorier där prover måste samlas in i en steril miljö |
| Inkluderar | Ingen skrivyta |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Mått (L x B) | 229 x 114 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 540 ml |
| Tjocklek (metrisk) | 63 μm |