Läs mer
Fisherbrand™ Sterila provtagningspåsar av polyeten
Produktkod. 11542783 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
540 ml
720 ml
2250 ml
3500 ml
Inkluderar:
Ingen skrivyta
Skrivområde
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Inkluderar Förpackningsstorlek
11542783 720 ml Skrivområde Paket med 1000
11562783 2250 ml Skrivområde Paket med 1000
11572783 3500 ml Skrivområde Paket med 1000
11532773 540 ml Ingen skrivyta Paket med 1000
11532783 540 ml Skrivområde Paket med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11542783
Bästsäljare. Mega besparingar.
Använd kampanjkoden 27997
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad med ett snurrigt runt metalltrådsstängningssystem och punkteringssäkra säkerhetsflikar. Fisherbrand™ Sterila polyetenprovpåsar är läckagesäkra när de är förseglada.
  • Tillverkad med följsam, mycket motståndskraftig jungfrulig polyeten
  • Sterila transparenta polyetenpåsar utan sidoförsegling
  • Välj tydligt eller vitt markeringsområde för skrivna noteringar
  • Bekväma dragflikar för att öppna väskan utan att röra kanterna
  • Idealisk för användning med fasta, halvfasta eller flytande prover
  • För användning i alla laboratorier där prover måste samlas in i en steril miljö.
Specifikationer
Färg Klart
För användning med (applikation) Används i alla laboratorier där prover måste samlas in i en steril miljö
Inkluderar Skrivområde
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Kvantitet 1000 Pk.
Mått (L x B) 229 x 140mm
Kapacitet (metrisk) 720 ml
Tjocklek (metrisk) 89 μm