Description
- Tillverkad med följsam, mycket motståndskraftig jungfrulig polyeten
- Sterila transparenta polyetenpåsar utan sidoförsegling
- Välj tydligt eller vitt markeringsområde för skrivna noteringar
- Bekväma dragflikar för att öppna väskan utan att röra kanterna
- Idealisk för användning med fasta, halvfasta eller flytande prover
- För användning i alla laboratorier där prover måste samlas in i en steril miljö.
Spécification
Spécification
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Används i alla laboratorier där prover måste samlas in i en steril miljö |
| Inkluderar | Skrivområde |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Mått (L x B) | 305 x 254mm |
| Kapacitet (metrisk) | 2250 ml |
| Tjocklek (metrisk) | 101μ m |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?