Läs mer
Fisherbrand™ Sterila provtagningspåsar av polyeten
Handla allt Fisherbrand Produkter
Kapacitet (metrisk):
540 ml
720 ml
2250 ml
3500 ml
Inkluderar:
Inget skrivområde
Skrivområde
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Beskrivning
- Tillverkad med följsam, mycket motståndskraftig jungfrulig polyeten
- Sterila transparenta polyetenpåsar utan sidoförsegling
- Välj tydligt eller vitt markeringsområde för skrivna noteringar
- Bekväma dragflikar för att öppna väskan utan att röra kanterna
- Idealisk för användning med fasta, halvfasta eller flytande prover
- För användning i alla laboratorier där prover måste samlas in i en steril miljö.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 2250 ml |
| Färg | Klart |
| För användning med (applikation) | Används i alla laboratorier där prover måste samlas in i en steril miljö |
| Inkluderar | Skrivområde |
| Material | Polyeten |
| Sterilitet | Sterila |
| Tjocklek (metrisk) | 101μ m |
| Kvantitet | 1000 Pk. |
| Mått (L x B) | 305 x 254mm |