Beskrivning
Funktioner och fördelar
- Rekommenderas för betyg A/B eller ISO Klass 5 miljöer - produktkontaktytor
- 100 % tvättad stickad polyester genererar mycket låga halter av partiklar och fibrer
- Laserförseglade kanter minskar fibergenereringen från dukens kant
- Certifierad endotoxinnivå av< 1 EU per våtservett gör dem lämpliga för användning i produktkontaktområden
- Mindre antal våtservetter per påse eliminerar slöseri
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torka |
| Längd (engelska) | 9 tum |
| Längd (metrisk) | 23 cm |
| Bredd (engelska) | 9 tum |
| Bredd (metrisk) | 23 cm |
| Material | Stickad polyester |
| Färg | Vitt |
| Kanter | Förseglade kanter |
| Mått (L x B) | 230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum) |
| Förpackningsmängd | 10 våtservetter/påse, 50 påsar/Cs. |
| Visa mer |