Läs mer
Contec™ Steril Polynit Heatseal LE Wipes
BIOPHARMA
Produktkod. 16595360 Handla allt Contec Produkter
Change view
Mått (L x B):
230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum)
300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Förpackningsmängd:
10 våtservetter/påse, 36 påsar/Cs.
10 våtservetter/påse, 50 påsar/Cs.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Förpackningsmängd
16595360 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum) 10 våtservetter/påse, 36 påsar/Cs.
16585360 230 mm x 230 mm (9 tum x 9 tum) 10 våtservetter/påse, 50 påsar/Cs.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16595360 Leverantör Contec™ Leverantörsnummer LWLE0002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4895.00 SEK
    4322.90 SEK / Paket med 360
    Save 572.10 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 02-02-2027
Contec™ Steril Polynit Heatseal LE Wipes är 100 % non-run interlock stickade polyesterservetter med låg endotoxin med förseglade kanter
Funktioner och fördelar
  • Rekommenderas för betyg A/B eller ISO Klass 5 miljöer - produktkontaktytor
  • 100 % tvättad stickad polyester genererar mycket låga halter av partiklar och fibrer
  • Laserförseglade kanter minskar fibergenereringen från dukens kant
  • Certifierad endotoxinnivå av< 1 EU per våtservett gör dem lämpliga för användning i produktkontaktområden
  • Mindre antal våtservetter per påse eliminerar slöseri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Torka
Längd (engelska) 30,08 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 30,08 cm
Bredd (metrisk) 30 cm
Material Stickad polyester
Färg Vitt
Kanter Förseglade kanter
Mått (L x B) 300 mm x 300 mm (12 tum x 12 tum)
Förpackningsmängd 10 våtservetter/påse, 36 påsar/Cs.
Sterilitet Sterila
Kvalitet A/B