Läs mer
Corning™ Sterila polypropen raka behållare
Beskrivning
- Autostabil gångjärnslock
- Lätt och brottsäker
- Transparent eller blå polypropen (PP)
- Steril; inte individuellt förpackade
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (engelska) | 10,1 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 300 ml |
| Förslutningstyp | Autostabil gångjärnslock |
| Färg | Naturlig |
| Diameter (metrisk) | 75 mm |
| Höjd (metrisk) | 88 mm |