Läs mer
Corning™ Sterila polypropen raka behållare
Produktkod. 11733154
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
90 ml
300 ml
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Höjd (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 350
Paket med 650
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11733154 50 ml 31 mm 78 mm Paket med 650
11703154 300 ml 75 mm 88 mm Paket med 240
11763154 90 ml 43 mm 80 mm Paket med 350
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11733154 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer FL6004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2020.00 SEK
    1071.12 SEK / Paket med 650
    Save 948.88 SEK
    46% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kvalitetsprovtagningsverktyg för säker provhämtning och leverans
  • Autostabil gångjärnslock
  • Lätt och brottsäker
  • Transparent eller blå polypropen (PP)
  • Steril; inte individuellt förpackade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 1,6 oz.
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Förslutningstyp Autostabil gångjärnslock
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 31 mm
Höjd (metrisk) 78 mm