Läs mer
Corning™ Sterila polypropen raka behållare
Produktkod. 11763154
Change view
Kapacitet (metrisk):
50 ml
90 ml
300 ml
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Höjd (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 350
Paket med 650
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11763154 90 ml 43 mm 80 mm Paket med 350
11703154 300 ml 75 mm 88 mm Paket med 240
11733154 50 ml 31 mm 78 mm Paket med 650
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11763154 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer FL10005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1430.00 SEK
    781.61 SEK / Paket med 350
    Save 648.39 SEK
    45% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Kvalitetsprovtagningsverktyg för säker provhämtning och leverans
  • Autostabil gångjärnslock
  • Lätt och brottsäker
  • Transparent eller blå polypropen (PP)
  • Steril; inte individuellt förpackade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 3 oz.
Kapacitet (metrisk) 90 ml
Förslutningstyp Autostabil gångjärnslock
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 43 mm
Höjd (metrisk) 80 mm