Läs mer
Corning™ Sterila polypropen raka behållare
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-4429415
Kapacitet (metrisk):
50 ml
90 ml
300 ml
Diameter (metrisk):
31 mm
43 mm
75 mm
Höjd (metrisk):
78 mm
80 mm
88 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 240
Paket med 350
Paket med 650
Produktkod. 11703154
Brand: Corning™ FL30004
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kvalitetsprovtagningsverktyg för säker provhämtning och leverans
  • Autostabil gångjärnslock
  • Lätt och brottsäker
  • Transparent eller blå polypropen (PP)
  • Steril; inte individuellt förpackade
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
Sterilitet Sterila
Kapacitet (engelska) 10,1 oz.
Kapacitet (metrisk) 300 ml
Förslutningstyp Autostabil gångjärnslock
Färg Naturlig
Diameter (metrisk) 75 mm
Höjd (metrisk) 88 mm