Läs mer
Brand™ Cylindriska provrör av polystyren
Produktkod. 10448692 Handla allt Brand Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
16 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2000
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10448692 16 mm Paket med 2000
1 options
Produktkod. 10448692 Leverantör Brand™ Leverantörsnummer 114715
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1940.16 SEK
    1226.30 SEK / Paket med 2000
    Save 713.86 SEK
    36% Av
I lager
Tillverkad av transparent. BRAND™ Cylindriska provrör av polystyren har en RCF max på 3000.
  • Universell
  • RCF Max: 3000
  • Tillverkad av transparent polystyren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig
Beskrivning 3000
Längd (metrisk) 100 mm
Material Polystyren
Förpackning 2000 förpackning
Sterilitet Icke-steril
Diameter (metrisk) 16 mm