Läs mer
Fisherbrand™ Sterila polystyren serologiska engångspipetter med förstoringsrand
Produktkod. 11849181 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningstyp:
Individuell All Plastic Wrap
Individuellt papper/plastomslag
Slumpmässig
Tolerans:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
±2 %
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningstyp Tolerans Förpackningsstorlek
11849181 1 mL Individuellt papper/plastomslag ±0,02 ml Paket med 1000
11819660 1 mL Individuell All Plastic Wrap ±0,02 ml Paket med 1000
11889650 1 mL Slumpmässig ±0,02 ml Paket med 1000
11859181 2 mL Individuellt papper/plastomslag ±0,04 ml Paket med 500
11879650 2 mL Individuell All Plastic Wrap ±0,04 ml Paket med 500
11869650 2 mL Slumpmässig ±0,04 ml Paket med 500
11869181 5 mL Individuellt papper/plastomslag ±0,1 ml Paket med 200
11829660 5 mL Individuell All Plastic Wrap ±0,1 ml Paket med 200
11899650 5 mL Slumpmässig ±0,1 ml Paket med 500
11879181 10 mL Individuellt papper/plastomslag ±0,2 ml Paket med 200
11839660 10 mL Individuell All Plastic Wrap ±0,2 ml Paket med 200
11809660 10 mL Slumpmässig ±0,02 ml Paket med 500
11839181 25 mL Individuellt papper/plastomslag ±0,5 ml Paket med 200
11517752 25 mL Individuell All Plastic Wrap ±0,5 ml Paket med 200
12559546 25 mL Slumpmässig ±0,5 ml Paket med 200
11889181 50 mL Individuellt papper/plastomslag ±1 ml Paket med 100
11537752 50 mL Individuell All Plastic Wrap ±1 ml Paket med 100
11859660 50 mL Slumpmässig ±1 ml Paket med 100
16348745 100 mL Individuellt papper/plastomslag ±2 % -
16338745 100 mL Individuell All Plastic Wrap ±2 % -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Produktkod. 11849181
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipeter har förbättrad optisk klarhet— Svarta markeringar med hög kontrast gör volymerna lättare att läsa
De svarta markeringarna med hög kontrast gör volymerna lättare att läsa, för förbättrad optisk klarhet. Tillverkad med optiskt klar polystyren för noggrann mätning. Fisherbrand™ Sterila polystyren serologiska engångspipetter med Magnifier Stripe minskar läsfel och är designade för vävnadsodlingsarbete.
  • Färgkodad förstoringsremsa löper längs pipetten, vilket gör menisken tydlig på armlängds avstånd— minska läsfel
  • Sterila och icke-vätbara pipetter
  • Erbjud en tolerans för± 2% vid full volym och har plug-in munände
  • 5, 10, 25 och 50 ml pipetter har stigande och fallande gradering
  • Förbättrad spetsdesign på 25 och 50 ml pipetter ökar effekten av ytspänning för att minimera dropp
  • Färgkodning på varje pipett och på innerpåsar för flerpackspipetter gör det enkelt att hitta den storlek som behövs
  • Varje pipettlot testas för sterilitet, noggrannhet och endotoxinnivå
  • Bomull pluggad
Beställningsinfo
Innerpåsar är återvinningsbara LDPE; yttre lådor är också återvinningsbara. Individuellt förpackade pipetter är idealiska för användning i små volymer som kräver sterilitet och är tillgängliga i antingen en klar, hållbar helplastfolie eller ett färgkodat papper/plastfolie för minskad statisk vidhäftning. Bulkförpackning för användning med större volymer ger enkel åtkomst till flera pipetter åt gången utan att kontaminera oanvända pipetter.
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen med en endotoxinnivå mindre än 0,5 EU/ml efter USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogena, USP XXII, USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Negativa examen 0.2 mL
Kvantitet 1000/Cs., 50/Pk., 20 Packs/Cs.
Tolerans ±0,02 ml
Förpackningstyp Individuellt papper/plastomslag
Färg Gult
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk