Läs mer
Fisherbrand™ Sterila polystyren serologiska engångspipetter med förstoringsrand
Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivelse
De svarta markeringarna med hög kontrast gör volymerna lättare att läsa, för förbättrad optisk klarhet. Tillverkad med optiskt klar polystyren för noggrann mätning. Fisherbrand™ Sterila polystyren serologiska engångspipetter med Magnifier Stripe minskar läsfel och är designade för vävnadsodlingsarbete.
- Färgkodad förstoringsremsa löper längs pipetten, vilket gör menisken tydlig på armlängds avstånd— minska läsfel
- Sterila och icke-vätbara pipetter
- Erbjud en tolerans för± 2% vid full volym och har plug-in munände
- 5, 10, 25 och 50 ml pipetter har stigande och fallande gradering
- Förbättrad spetsdesign på 25 och 50 ml pipetter ökar effekten av ytspänning för att minimera dropp
- Färgkodning på varje pipett och på innerpåsar för flerpackspipetter gör det enkelt att hitta den storlek som behövs
- Varje pipettlot testas för sterilitet, noggrannhet och endotoxinnivå
- Bomull pluggad
Ordreinfo
Innerpåsar är återvinningsbara LDPE; yttre lådor är också återvinningsbara. Individuellt förpackade pipetter är idealiska för användning i små volymer som kräver sterilitet och är tillgängliga i antingen en klar, hållbar helplastfolie eller ett färgkodat papper/plastfolie för minskad statisk vidhäftning. Bulkförpackning för användning med större volymer ger enkel åtkomst till flera pipetter åt gången utan att kontaminera oanvända pipetter.
Certificeringer
Certifierad icke-pyrogen med en endotoxinnivå mindre än 0,5 EU/ml efter USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Overholdelse
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
Tekniske data
Tekniske data
| Certifikat och efterlevnad | Icke-pyrogena, USP XXII, USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Graderad | Ja |
| Examen | 0.01 mL |
| Negativa examen | 0.2 mL |
| Kvantitet | 50/Pk., 500/Cs. |
| Tolerans | ±0,04 ml |
| Förpackningstyp | Individuellt papper/plastomslag |
| Färg | Klart |
| Vis mere |
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.