Läs mer
Fisherbrand™ Sterila polystyren serologiska engångspipetter med förstoringsrand
GREENER_CHOICE
Produktkod. 11889650 Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
Förpackningstyp:
Individuell All Plastic Wrap
Individuellt papper/plastomslag
Slumpmässig
Tolerans:
±0,02 ml
±0,04 ml
±0,1 ml
±0,2 ml
±0,5 ml
±1 ml
±2 %
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 1000
Paket med 200
Paket med 500
Produktkod. 11889650
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Pipeter har förbättrad optisk klarhet— Svarta markeringar med hög kontrast gör volymerna lättare att läsa
De svarta markeringarna med hög kontrast gör volymerna lättare att läsa, för förbättrad optisk klarhet. Tillverkad med optiskt klar polystyren för noggrann mätning. Fisherbrand™ Sterila polystyren serologiska engångspipetter med Magnifier Stripe minskar läsfel och är designade för vävnadsodlingsarbete.
  • Färgkodad förstoringsremsa löper längs pipetten, vilket gör menisken tydlig på armlängds avstånd— minska läsfel
  • Sterila och icke-vätbara pipetter
  • Erbjud en tolerans för± 2% vid full volym och har plug-in munände
  • 5, 10, 25 och 50 ml pipetter har stigande och fallande gradering
  • Förbättrad spetsdesign på 25 och 50 ml pipetter ökar effekten av ytspänning för att minimera dropp
  • Färgkodning på varje pipett och på innerpåsar för flerpackspipetter gör det enkelt att hitta den storlek som behövs
  • Varje pipettlot testas för sterilitet, noggrannhet och endotoxinnivå
  • Bomull pluggad
Beställningsinfo
Innerpåsar är återvinningsbara LDPE; yttre lådor är också återvinningsbara. Individuellt förpackade pipetter är idealiska för användning i små volymer som kräver sterilitet och är tillgängliga i antingen en klar, hållbar helplastfolie eller ett färgkodat papper/plastfolie för minskad statisk vidhäftning. Bulkförpackning för användning med större volymer ger enkel åtkomst till flera pipetter åt gången utan att kontaminera oanvända pipetter.
Certifikat
Certifierad icke-pyrogen med en endotoxinnivå mindre än 0,5 EU/ml efter USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Uppfyllande
Kalibrerad för att leverera/blåsa ut
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att leverera/blåsa ut
Certifikat och efterlevnad Icke-pyrogena, USP XXII, USP XXII bakteriellt endotoxintest (85); DNas/RNas-fri; BSE/TSE-fri
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Graderad Ja
Examen 0.01 mL
Negativa examen 0.2 mL
Kvantitet 1000/Cs., 50/Pk., 20 Packs/Cs.
Tolerans ±0,02 ml
Förpackningstyp Slumpmässig
Volym (engelska) 0,03 oz.
Färg Gult
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk