Läs mer
Corning™ Inokulerande öglor i steril polystyren
Produktkod. 11733124
Change view
Volym:
1μ L
10μ L
Produkttyp:
Inokuleringsslinga
Inokuleringsögla, nålspets
Inokuleringsögla, sfärisk spets
Förpackningsstorlek:
Paket med 3000
Paket med 9000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym Produkttyp Förpackningsstorlek
11733124 1μ L Inokuleringsögla, nålspets Paket med 3000
12682275 1μ L Inokuleringsögla, nålspets Paket med 9000
15241065 1μ L Inokuleringsögla, sfärisk spets Paket med 9000
11763124 10μ L Inokuleringsögla, nålspets Paket med 3000
11769515 10μ L Inokuleringsslinga Paket med 9000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 11733124 Leverantör Corning™ Leverantörsnummer OS101
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av flexibel polystyren för optimal hämtning av ett inokulum från en kultur. Gosselin™ Sterila polystyren ympningsslingor ger en överlägsen lösning för överföring av mikroskopiska organismer, inokulum eller ränder.
  • Polystyren (PS) ympningsöglor
  • Sfärisk eller nål extremitet
  • 1μ l eller 10μ l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Volym 1μ L
Längd (metrisk) 192 mm
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Färg Naturlig
Produkttyp Inokuleringsögla, nålspets
Förpackningstyp Tamper evident zip-väska