Läs mer
Corning™ Inokulerande öglor i steril polystyren
Beskrivning
- Polystyren (PS) ympningsöglor
- Sfärisk eller nål extremitet
- 1μ l eller 10μ l
Specifikationer
Specifikationer
| Volym | 10μ L |
| Längd (metrisk) | 194 mm |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Inokuleringsögla, nålspets |
| Kvantitet | 3000/Pk. |
| Förpackningstyp | Tamper evident zip-väska |