Beskrivning
- Överlägsen hållbarhet med förbättrade väggar och krosssäkra 'torn' i hörnen
- Enkel hantering med flikar för att förhindra att staplade reservoarer fastnar ihop
- Tillverkad och gammabestrålad i en ISO certifierad anläggning
- Spårbarhetscertifikat tillgängligt på begäran
- Tog examen 5, 10 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | Certifierad DNase, RNase och Pyrogenfri |
| Färg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reagensreservoar |
| För användning med (applikation) | Pipettering |
| Förpackning | Individuellt inslagna |
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Kanaler | 1 |
| Visa mer |