Läs mer
Fisherbrand™ Sterilt reagensreservoar
Produktkod. 32214753 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
50 mL
55 mL
100 mL
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
32214753 5 mL
32214752 10 mL
32214751 50 mL
32214744 55 mL
32214749 100 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 32214753
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 18-12-2026
Reservoarer erbjuder en fräsch och modern design med förbättrade funktioner för att effektivisera pipetteringsprocedurer
  • Överlägsen hållbarhet med förbättrade väggar och krosssäkra 'torn' i hörnen
  • Enkel hantering med flikar för att förhindra att staplade reservoarer fastnar ihop
  • Tillverkad och gammabestrålad i en ISO certifierad anläggning
  • Spårbarhetscertifikat tillgängligt på begäran
  • Tog examen 5, 10 ml
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Certifierad DNase, RNase och Pyrogenfri
Färg Vitt
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
För användning med (applikation) Pipettering
Förpackning Individuellt inslagna
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Kanaler 1
Disponibel För engångsbruk
Bottenform V-botten