Läs mer
Socorex™ Steril flerkanalsreagensbehållare
Produktkod. 10060401
Change view
Kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kanaler Förpackningsstorlek
10060401 8 Paket med 10
10409762 12 Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10060401 Leverantör Socorex™ Leverantörsnummer 330.08.9
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Minska spill när reagens hälls ut ur Socorex™ Steril flerkanalsreagensbehållare med hällpipar i alla fyra hörnen. Dess tråg-i-tråg-design maximerar mängden vätska som är tillgänglig för pipettspetsar när små mängder reagens används. Den finns i 8-kanals och 12-kanals konfigurationer. Tillverkad av polystyren, den har en trågdesign och graderingsmärken på innerväggar, .
  • U (rundad) botten
  • Enkellindad
  • 48 ml
  • Extra bred bänk för styvhet och stabilitet
  • Lotnummer underlättar spårbarheten.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 48 mL
Material Polystyren
Sterilitet Sterila
Typ Reagensreservoar
Förpackning Individuellt inslagna per sterilisering
Kvantitet 10-pack
Kanaler 8