Läs mer
Socorex™ Steril flerkanalsreagensbehållare
Kanaler:
8
12
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- U (rundad) botten
- Enkellindad
- 48 ml
- Extra bred bänk för styvhet och stabilitet
- Lotnummer underlättar spårbarheten.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 48 mL |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reagensreservoar |
| Förpackning | Individuellt inslagna per sterilisering |
| Kvantitet | 10-pack |
| Kanaler | 12 |