Learn More
Socorex™ Steril flerkanalsreagensbehållare
Click to view available options
Kanaler:
8
12
Unit Size:
Paket med 10
Description
- U (rundad) botten
- Enkellindad
- 48 ml
- Extra bred bänk för styvhet och stabilitet
- Lotnummer underlättar spårbarheten.
Specifications
Specifications
| Kapacitet (metrisk) | 48 mL |
| Material | Polystyren |
| Sterilitet | Sterila |
| Typ | Reagensreservoar |
| Förpackning | Individuellt inslagna per sterilisering |
| Kvantitet | 10-pack |
| Kanaler | 12 |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion