Läs mer
Fisherbrand™ Sterila provpåsar
Produktkod. 17903192 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
4,5 x 9 tum.
12 x 18 tum.
15 x 20 tum
Kvantitet:
100/förpackning
250/förpackning
500/förpackning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet
17903192 15 x 20 tum 100/förpackning
17943182 4,5 x 9 tum. 500/förpackning
17953182 12 x 18 tum. 250/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17903192
Upp till 60 % rabatt på vätskehantering
Använd kampanjkoden 28028
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 17-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett ekonomiskt och effektivt sätt att samla in, innehålla och bära prover.
  • Dessa provpåsar är idealiska för transport och förvaring av fasta ämnen, halvfasta ämnen och vätskor.
  • Sterila
  • Mycket motståndskraftig
  • Trådförslutning för en överlägsen tätning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Kvantitet 100/förpackning
Mått (L x B) 15 x 20 tum
Höjd (metrisk) 508 mm
Längd (metrisk) 381 mm
Tjocklek (metrisk) 100 μm