Läs mer
Fisherbrand™ Sterila provpåsar
Produktkod. 17943182 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Mått (L x B):
4,5 x 9 tum.
12 x 18 tum.
15 x 20 tum
Kvantitet:
100/förpackning
250/förpackning
500/förpackning
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) Kvantitet
17943182 4,5 x 9 tum. 500/förpackning
17953182 12 x 18 tum. 250/förpackning
17903192 15 x 20 tum 100/förpackning
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17943182
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ett ekonomiskt och effektivt sätt att samla in, innehålla och bära prover.
  • Dessa provpåsar är idealiska för transport och förvaring av fasta ämnen, halvfasta ämnen och vätskor.
  • Sterila
  • Mycket motståndskraftig
  • Trådförslutning för en överlägsen tätning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Kvantitet 500/förpackning
Mått (L x B) 4,5 x 9 tum.
Höjd (metrisk) 229 mm
Längd (metrisk) 114 mm
Tjocklek (metrisk) 70 μm