Läs mer
Fisherbrand™ Sterila provpåsar
Produktkod. p-7139919 Handla allt Fisherbrand Produkter
Mått (L x B):
4,5 x 9 tum.
12 x 18 tum.
15 x 20 tum
Kvantitet:
100/förpackning
250/förpackning
500/förpackning
Produktkod. 17943182
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett ekonomiskt och effektivt sätt att samla in, innehålla och bära prover.
  • Dessa provpåsar är idealiska för transport och förvaring av fasta ämnen, halvfasta ämnen och vätskor.
  • Sterila
  • Mycket motståndskraftig
  • Trådförslutning för en överlägsen tätning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Klart
Material Polyeten
Sterilitet Sterila
Tjocklek (metrisk) 70 μm
Kvantitet 500/förpackning
Mått (L x B) 4,5 x 9 tum.
Längd (metrisk) 114 mm
Höjd (metrisk) 229 mm