Läs mer
Berkshire International™ Steril SatPax™ MicroSeal™ -VP Wiper
Produktkod. 17181101 Handla allt Berkshire Produkter
Change view
Mått (L x B):
9 x 9 tum.
Produktkod. Mått (L x B)
17181101 9 x 9 tum.
1 options
Produktkod. 17181101 Leverantör Berkshire International™ Leverantörsnummer SSPVP00112LE
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16091.25 SEK
    10203.97 SEK / Paket med 360
    Save 5887.28 SEK
    36% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lågt endotoxin, steril, förvätad 100 % polyester stickad torkare är renrumstvättad med förseglad kant.
Lågt endotoxin, steril, förvätad 100 % polyester stickad torkare är renrumstvättad med förseglad kant.
  • <20 EU/enhet till< 0,5 EU/ml
  • Kritiskt låga partiklar, fibrer, joner och extraherbara ämnen
  • Hög nötningsbeständighet
  • Lättvikt, högabsorberande materialdesign minskar faktiska användningskostnader jämfört med tyngre produkter
  • Hög uppsugningsförmåga
Förvätad torkare, stickad torkare, steril torkare, VP torkare
Specifikationer
Produkttyp Förvätad renrumstorkare med förseglad kant
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 23 cm
Bredd (engelska) 9 tum
Bredd (metrisk) 23 cm
Material Polyesterstickad (1%)
Mått (L x B) 9 x 9 tum.
För användning med (applikation) ISO Klass 3 till 5, renrumsklass 1 till 100, EU-klass A/B/C/D
Sterilitet Sterila