Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Versilic™ Silikonslang
Produktkod. 10256454
Change view
Diameter (metrisk) Inre:
1,5 mm
2 mm
3 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
3 mm
4 mm
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
Total längd (metrisk):
10 m
25 m
50 m
Förpackningsstorlek:
25m
50m
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Inre Diameter (metrisk) Yttre Total längd (metrisk) unitSize
10256454 2 mm 4 mm 50 m 50m
11741706 1,5 mm 3 mm 50 m 50m
15640191 3 mm 6 mm 10 m 50m
11791706 5 mm 8 mm 10 m 25m
15650191 5 mm 10 mm 10 m 25m
11701716 6 mm 10 mm 25 m 25m
13190793 7 mm 10 mm 10 m -
13130803 8 mm 12 mm 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10256454 Leverantör Saint Gobain Life Sciences Leverantörsnummer 760160
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna slang för biofarmaceutiska applikationer. Versilic™ Silikonslang är biologiskt inert och hämmar inte cellodling. Håller sig flexibel ner till -°50 C och bibehåller sin kemiska, mekaniska och elektriska prestanda upp till +200 °C.
  • Uppfyller kraven i den europeiska farmakopén för silikonelastomer för förslutningar och slangar, USP Klass VI biologiska tester och ISO 10993 biokompatibilitet (systemisk toxicitet, irritation, sensibilisering, citotoxicitet, hemokompatibilitet och Ames-test)
  • Uppfyller FDA- och BfR-positivlistor samt livsmedelsklassade tester enligt EG-direktiv
  • Denna CE-märkta slang är en icke-invasiv medicinsk anordning
  • Kan användas för kontakt upp till 29 dagar
  • Peroxidhärdad silikon
  • Biologisk neutralitet
  • FDA/BfR
  • USA och Europeiska farmakopén
  • Temperaturbeständighet -50 till +200 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad FDA-kompatibel (livsmedel), USP-klass VI, BFR, Europeiska farmakopén
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Diameter (engelska) Inre 0,08 tum.
Diameter (metrisk) Inre 2 mm
Material Silikon
Diameter (engelska) Yttre 0,16 tum.
Diameter (metrisk) Yttre 4 mm
Total längd (engelska) 164 ft.
Total längd (metrisk) 50 m
Tjocklek (metrisk) 1 mm
För användning med (applikation) Läkemedel, bioteknik, överföring av vattenhaltiga medier
Min. Driftstemperatur (engelska) -58 °F
Min. Driftstemperatur (metrisk) -50 °C
Färg Genomskinlig
Flexibilitet Flexibel
Max. Driftstemperatur (engelska) 392 °F
Max. Driftstemperatur (metrisk) 200 °C
Produkttyp Slangar