Läs mer
Thermo Scientific™ Sterile Single-Use Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom
Beskrivning
The Thermo Scientific™ Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom are ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Made of crystal clear PETG, these flasks are robust and break resistant. Vent cap for continuous gas exchange while maintaining sterility and preventing leakage.
- Manufactured with high quality virgin resins
- Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
- Non-pyrogenic
- Non-cytotoxic
- DNase/RNase free
- Human DNA free
- BSE/TSE free
- Molded-in graduation for accurate volume assessment
Uppfyllande
Överensstämmer med California Prop 65
Specifikationer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
Disponibel | Single-use |
Graderad | Yes |
Mun stil | Narrow |
Sterilitet | Sterile |
Bottenform | Plain |
Förslutningstyp | Vented |
Diameter (metrisk) Yttre | 90 mm |
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.