Läs mer
Thermo Scientific™ Sterile Single-Use Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom
Produktkod. p-9594000
Change view
Kapacitet (metrisk):
125 mL
250 mL
500 mL
Diameter (metrisk) Yttre:
68 mm
90 mm
100 mm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Yttre
17574725 125 mL 68 mm
17584725 250 mL 90 mm
17594725 500 mL 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17574725 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 41170125
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom are ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage.
The Thermo Scientific™ Single-Use PETG Erlenmeyer Flasks with Plain Bottom are ideal for suspension of cell culture, media preparation, mixing and storage. Made of crystal clear PETG, these flasks are robust and break resistant. Vent cap for continuous gas exchange while maintaining sterility and preventing leakage.
  • Manufactured with high quality virgin resins
  • Sterilized by gamma irradiation per ISO 11137-2
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
  • DNase/RNase free
  • Human DNA free
  • BSE/TSE free
  • Molded-in graduation for accurate volume assessment
Uppfyllande
Överensstämmer med California Prop 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 125 mL
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Disponibel Engångsbruk
Graderad Ja
Mun stil Smal
Sterilitet Sterila
Bottenform Vanlig
Förslutningstyp Ventilerad
Diameter (metrisk) Yttre 68 mm
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning: Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.